  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
2,5-Dimethoxytoluene
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (MOLE47678041-25G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   2,5-Dimethoxytoluene
UOM:  1 * 25 g