  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
1,4-Dihydroxynaphthalene
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (MOLE61355361-5G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   1,4-Dihydroxynaphthalene
UOM:  1 * 5 g