  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Hidrokinon
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"8"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (24704.298)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Hidrokinon ≥99%, GPR RECTAPUR®
UOM:  1 * 1 kg
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Hidrokinon ≥99%
Gyártó:  Spectrum Chemical
Leírás:   BSE/TSE statement (available upon request) Allergen statement (available upon request)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Hidrokinon ≥99%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Hidrokinon ≥99.5%
Katalógus szám: (USPH1324002)
Gyártó:  U.S. Pharmacopeia
Leírás:   Hidrokinon
UOM:  1 * 500 mg
Katalógus szám: (PROOU-RCC-167)
Gyártó:  LGC Standards PROMOCHEM
Leírás:   Hidrokinon
UOM:  1 * 100 mg
Katalógus szám: (MOLE18759645-1KG)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   Hidrokinon
UOM:  1 * 1 kg
1 - 8  of 8