  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
2-Methylhydroquinone
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   2-Methylhydroquinone ≥99%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   2-Methylhydroquinone ≥99%
Katalógus szám: (MOLEM39846130)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   2-Methylhydroquinone
UOM:  1 * 1 kg