  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
2',5'-Dihydroxyacetophenone
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   2',5'-Dihydroxyacetophenone ≥98%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   2',5'-Dihydroxyacetophenone
Katalógus szám: (MOLEM45596894)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   2',5'-Dihydroxyacetophenone
UOM:  1 * 25 g