  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
2,5-Dichlorophenyl isocyanate
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   2,5-Dichlorophenyl isocyanate ≥97%
Katalógus szám: (ACRO437770010)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   2,5-Dichlorophenyl isocyanate ≥97%
UOM:  1 * 1 g