  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
p-feniléndiamin
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"4"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   p-feniléndiamin ≥97%
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Soluble in ethyl alcohol (EtOH)(50 mg/ml).
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   p-feniléndiamin ≥99%
Katalógus szám: (MOLEM73314834)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   p-feniléndiamin
UOM:  1 * 1 kg
1 - 4  of 4