  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Diethyl succinate
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Diethyl succinate ≥98%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Diethyl succinate ≥98%
Katalógus szám: (MOLE13652039-1KG)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   Diethyl succinate
UOM:  1 * 1 kg