  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Borostyánkősav
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"13"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Borostyánkősav ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analitikai reagens
UOM:  1 * 250 g
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH.
Katalógus szám: (2860-24)
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   Borostyánkősav, granulátum, AR® ACS
UOM:  1 * 50 kg
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   The quality of many BAKER ANALYZED™ reagents meets or exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS). These solvents are es...
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Borostyánkősav ≥99.0% ACS
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Borostyánkősav ≥99%
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Borostyánkősav free acid ≥99.0%, ultrapure
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Borostyánkősav ACS
1 - 8  of 13
  1  2  Következő 