  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V)
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V) ≥98%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V) ≥97%
Gyártó:  Molekula
Leírás:   12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V)
UOM:  1 * 5 g