  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Dimethyl malonate
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"4"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Dimethyl malonate ≥98%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Dimethyl malonate ≥97%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Dimethyl malonate ≥99%
Katalógus szám: (PROOU-FLSA-131)
Gyártó:  LGC Standards PROMOCHEM
Leírás:   Dimethyl malonate
UOM:  1 * 1 g
1 - 4  of 4