  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Malonsav
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"4"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Malonsav, Reagent Grade
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Malonsav ≥99%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Malonsav ≥99%
Katalógus szám: (MOLEM13843683)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   Malonsav
UOM:  1 * 1 kg
1 - 4  of 4