  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
3,5-Dimethoxytoluene
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   3,5-Dimethoxytoluene ≥98%
Katalógus szám: (MOLEM24183551)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   3,5-Dimethoxytoluene
UOM:  1 * 5 g
 This is a MarketSource item. Additional charges may apply