  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
3',5'-Dihydroxyacetophenone
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   3',5'-Dihydroxyacetophenone ≥96%
Katalógus szám: (ACRO208630250)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   3',5'-Dihydroxyacetophenone
UOM:  1 * 25 g
Katalógus szám: (MOLEM62767659)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   3',5'-Dihydroxyacetophenone
UOM:  1 * 5 g