  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
4-Hexylresorcinol
6  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"6"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   4-Hexylresorcinol ≥99%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   4-Hexylresorcinol
Katalógus szám: (PROOMM0111.00)
Gyártó:  LGC Standards PROMOCHEM
Leírás:   4-Hexylresorcinol
UOM:  1 * 500 mg
Katalógus szám: (USPH1308307)
Gyártó:  U.S. Pharmacopeia
Leírás:   4-Hexylresorcinol
UOM:  1 * 200 mg
Katalógus szám: (EDQMH0420000)
Gyártó:  EDQM
Leírás:   4-Hexylresorcinol
UOM:  1 * 100 mg
Katalógus szám: (MOLEM30558071)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   4-Hexylresorcinol
UOM:  1 * 100 g
1 - 6  of 6