  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
2',4'-Dihydroxyacetophenone
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"4"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   2',4'-Dihydroxyacetophenone ≥98%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   2',4'-Dihydroxyacetophenone
Katalógus szám: (PROOMM0294.03)
Gyártó:  LGC Standards PROMOCHEM
Leírás:   2',4'-Dihydroxyacetophenone
UOM:  1 * 100 mg
Katalógus szám: (MOLE10035517-100G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   2',4'-Dihydroxyacetophenone
UOM:  1 * 100 g
1 - 4  of 4