  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
1,3-Difluoro-2-propanol
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   1,3-Difluoro-2-propanol
Katalógus szám: (ACRO175560010)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   1,3-Difluoro-2-propanol
UOM:  1 * 1 g