  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   2,6-Difluorophenyl isothiocyanate ≥97%
Katalógus szám: (ACRO308150010)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   2,6-Difluorophenyl isothiocyanate
UOM:  1 * 1 g