  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
5-Methylisophthalonitrile
1  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (L12518.03)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   5-Methylisophthalonitrile ≥97%
UOM:  1 * 1 g