  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
3,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (ACRO299600050)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   3,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
UOM:  1 * 5 g