  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
2,4-Diaminotoluene
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   2,4-Diaminotoluene ≥98%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   2,4-Diaminotoluene ≥98%
Katalógus szám: (PROOU-RCC-034)
Gyártó:  LGC Standards PROMOCHEM
Leírás:   2,4-Diaminotoluene
UOM:  1 * 100 mg