  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
α,α'-Dichloro-m-xylene
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   α,α'-Dichloro-m-xylene ≥97%
Katalógus szám: (MOLE32404482-100G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   α,α'-Dichloro-m-xylene
UOM:  1 * 100 g