  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Floroglucin
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"4"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Floroglucin, vízmentes ≥98%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Floroglucin, vízmentes ≥99%
Katalógus szám: (EDQMY0000493)
Gyártó:  EDQM
Leírás:   Floroglucin
UOM:  1 * 210 mg
Katalógus szám: (MOLEM73526854)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   Floroglucin
UOM:  1 * 100 g
 This is a MarketSource item. Additional charges may apply
1 - 4  of 4