  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
(±)-1,2-Epoxipropán
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"8"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (27165.295)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   (±)-1,2-Epoxipropán ≥99%, TECHNICAL
UOM:  1 * 1 l
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   (±)-1,2-Epoxipropán ≥99%
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   (±)-1,2-Epoxipropán, BAKER, Laboratory Reagent
UOM:  1 * 1 l
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   (±)-1,2-Epoxipropán ≥99.5%, Extra Pure
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   (±)-1,2-Epoxipropán ≥99.5%, AcroSeal®, Extra Pure
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   (±)-1,2-Epoxipropán
Katalógus szám: (PROOU-RCC-092)
Gyártó:  LGC Standards PROMOCHEM
Leírás:   (±)-1,2-Epoxipropán
UOM:  1 * 100 mg
Katalógus szám: (USPH1576945)
Gyártó:  U.S. Pharmacopeia
Leírás:   (±)-1,2-Epoxipropán
UOM:  1 * 5 DB
1 - 8  of 8