Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Csaptelepek és mosogatók
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (332862K)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   PE, white, 3/4" screw thread
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   White drum taps made of HDPE, with screw thread.
Katalógus szám: (331582B)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   PP, white, 3/4" screw thread
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   PE, vented, for use with plastic jerricans with external thread (DIN 42).
Gyártó:  KOETTERMANN
Leírás:   Swivel water taps are sealed by EPDM (ethylene propylene diene terpolymer) or ceramic.
Gyártó:  KOETTERMANN
Leírás:   Bench mounted gas tops are sealed by EPDM (ethylene propylene diene terpolymer) which is extremely durable synthetic rubber roofing membrane.
Gyártó:  JUSTRITE MANUFACTURING CO
Leírás:   These faucets can be simply placed on your drum for leakproof dispensing of flammable liquids. The brass construction with a polytetrafluoroethylene (...
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   These drain taps are made of borosilicate glass and are used for aspirator bottles.
1 - 8  of 13
  1  2  Következő 