  • Kritériumok
    • Raktáron (4)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Glass and Cotton Wool
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Rendezés:
Katalógus szám: (24950.152)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   VWR®, Silica wool, technical, Fiberglass, fehér, 50 g
UOM:  1 * 50 g
Katalógus szám: (734-2671)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Az alapos gépi feldolgozásnak köszönhetően alakjuk és méretűk egységes, maximális hatékonysággal képesek az üvegeszközök eltömítésére.
UOM:  1 * 2.000 DB
Gyártó:  TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS GMB
Leírás:   Quartz wool, Fiberglass, fehér, 500 g
Gyártó:  MACHEREY-NAGEL
Leírás:   This glass wool can be used for GC liners, packed GC columns etc.
Gyártó:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Leírás:   Extra finomságú üveggyapot.
Katalógus szám: (HYPE60180-785)
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Deactivated glass wool, 10 g, Fiberglass, fehér, 10 g
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   This glass wool can be used as a filter aid.
Katalógus szám: (BEHRB00027716)
Gyártó:  BEHR
Leírás:   Quartz wool for use with column elution unit behrotest®.
UOM:  1 * 100 g
1 - 8  of 10
  1  2  Következő