Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Mikrotómok
6  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/49/18989549.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  LEICA HISTOLOGY
Leírás:   With these blades it is easy to section a wide range of tissues. Edge encourages immediate ribboning. Premium edge geometry with 35° angle, so no adju...
Katalógus szám: (PERS72-0114-0000)
Gyártó:  PERSONNA MEDICAL
Leírás:   Personna Plus® microtome blades with MicroCoat® coating.
UOM:  1 * 50 DB
Gyártó:  LEICA MICROSYSTEMS
Leírás:   The CM1950 cryostats are designed to provide maximum protection from these risks at all stages of the sectioning process.
Katalógus szám: (720-1884)
Gyártó:  LEICA MICROSYSTEMS
Leírás:   Up-to-date technology with an ergonomic design for quick and safe sectioning with convenient foot rest. The chamber temperature goes down to −35 °C. A...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  LEICA MICROSYSTEMS
Leírás:   The RM2125 RTS has the essential features for safer sectioning and optimised workflows. A quick-exchange specimen clamp and an 8° orientation system f...
Katalógus szám: (720-1882)
Gyártó:  LEICA MICROSYSTEMS
Leírás:   The RM 2255 perfectly harmonises practical features with an ergonomic design and user safety. Its two-in-one design concept allows motorised as well a...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 6  of 6