  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Anaerob rendszerek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/88/18944888.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Katalógus szám: (710-1964)
Gyártó:  BIOTOOL AG
Leírás:   The PetriSphere anaerobic gas system is suitable for the culturing of anaerobic, microaerophillic and capnophilic bacteria in common anaerobic jars. A...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (SART16671)
Gyártó:  SARTORIUS
Leírás:   Container for anaerobic incubation Stainless steel container with 11.8 cm inner diameter, 10.7 cm depth and a with metal insert for convenient inserti...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  schuett-biotec GmbH
Leírás:   Anaerobic jar small