Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol ≥98%

Gyártó: Acros Organics
Figyelem

ACRO457660050 ACRO457660010 ACRO457660250
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol ≥98%


Formula: C₆H₃ClFNO₃
Melting Pt: 99…101 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD02670258
CAS Number: 84478-75-1
EINECS: 000-000-0
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %

 

RENDELÉS

Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség