Szeretne újra bejelentkezni?
2-(Methylsulphonyl)phenol ≥98%
Gyártó: Acros Organics
Figyelem
ACRO455750010 ACRO455750050
2-(Methylsulphonyl)phenol ≥98%
Formula: C₇H₈O₃S
Melting Pt: 88…90 °C
Storage Temperature: Hűtőszekrény
MDL Number: MFCD00127516
CAS Number: 27489-33-4
EINECS: 000-000-0
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87°C to 92°C
HPLC ≥97.5 %
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség