  • Kritériumok
    • Raktáron (4)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Elektródtartók
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Rendezés:
Katalógus szám: (662-1169)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Az elektródtartó kar könnyen mozog minden térirányba, akár 4 db elektród és 1 hőmérséklet érzékelő biztonságos elhelyezésére alkalmas. A tartókar ujjh...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (241-0114)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Két elektród befogására alkalmas állvány.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  WTW
Leírás:   Asztali állvány flexibilis elektród tartóval, alkalmas kombinált pH-elektródokhoz és hőmérséklet érzékelőkhöz.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Thermo Orion
Leírás:   This vertical stand with electrode holder can be used as a station for sample containers and vertical adjustment of electrodes.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (662-1137)
Gyártó:  Thermo Orion
Leírás:   This electrode stand with 360° motion and cable management system holds up to five electrodes with 12 mm diameter. With weighted base, swing arm and e...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (HACH809-206)
Gyártó:  Hach
Leírás:   With its electrode arm that can move freely in all directions, this stand can hold up to four electrodes and a delivery tip. Easy to move from one sam...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (EUTEECPHELSTDC)
Gyártó:  EUTECH
Leírás:   This electrode stand with swivel arm allows convenient hands-free operation. Holds up to four standard size electrodes and one ATC probe.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (CONSSH300)
Gyártó:  CONSORT
Leírás:   Model SH300 holds up to three standard electrodes. It's heavy base and very stable flexible arm allow the electrodes to move sideways or up and down w...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 9
  1  2  Következő