  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ink Pens
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"6"
Rendezés:
Gyártó:  USBECK Laborgeräte
Leírás:   Gyémánt hegy fém befogóban
Katalógus szám: (MARI6120300)
Gyártó:  MARIENFELD
Leírás:   For permanent labelling of microscope slides and other glass products. Indelibly engraved markings comply particularly with the guidelines of GLP.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  OUTILS RUBIS SA
Leírás:   [EN]SCRIBER DIAMOND TIP 8MM WITH REFILL 1 * 1 DB
Katalógus szám: (HECH41182010)
Gyártó:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Leírás:   Gyémánthegyű toll, Alkalmazás: Üveg
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   Heavy-duty soft tip disposable pen cornes in several colours and write on glass, metal, ceramics, plastics, paper etc. The oil-based marking paint res...
Katalógus szám: (817-1135)
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   Jól használható nedves címkék feliratozásához, a jelölés vízfürdőben, cseppfolyós nitrogénben és hűtőszekrényben egyaránt tartósan megmarad. Természet...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 6  of 6