  • Kritériumok
    • Raktáron (9)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Glove Dispensers
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A kesztyű doboz tartó erős, víztiszta akrilból készül, ezáltal a kesztyűk anyaga és mérete tisztán olvasható a dobozokon. Minden tartó poliészter habs...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Epoxi bevonatú acélhuzalból készül. A tartók alkalmasak a standard méretű adagalódobozba csomagolt kesztyűk elhelyezésére.
Katalógus szám: (211-0371)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   PS, Microban® antimikrobiális adalékkal. Falra szerelhető kesztyű doboz tartó.
UOM:  1 * 3 DB
Katalógus szám: (611-3119)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A moduláris szerkezetű kesztyű doboz tartók nagy ütésállóságú, tartós műanyagból készülnek és ellenállnak a durva tisztítószereknek. Ideálisan használ...
UOM:  1 * 3 DB
Gyártó:  Palbam
Leírás:   These wall-mounted dispensers are designed for sterile packaged gloves.
Katalógus szám: (112-2940)
Gyártó:  ANSELL HEALTH CARE
Leírás:   Stainless steel wall-mountable dispenser for VersaTouch™ gloves, POS 002.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   Epoxy-coated with welded steel wire racks for disposable gloves, wipes or tissues.
Katalógus szám: (AKAAAK-787)
Gyártó:  AK
Leírás:   This glove dispenser is made from 4,8 mm strong clear PETG.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 13
  1  2  Következő