Szeretne újra bejelentkezni?
Volumetric flasks, class A, glass, amber, NS glass stopper, BLAUBRAND®
Gyártó: Brand
BLAUBRAND®
Borosilicate glass 3.3, amber, with glass stopper.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Marks and inscriptions in high contrast white enamel
  • Conformity certified (DE-M marking)
  • Total order from one batch, supplied with batch certificate
*Wide neck
Tanúsítványok: DIN EN ISO 1042
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Térfogat Csiszolat (NS) Tűrés M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
5* ml 10/19 0,04 ± ml 2 BRND237438
10* ml 10/19 0,04 ± ml 2 BRND237443
20 ml 10/19 0,04 ± ml 2 BRND237446
25 ml 10/19 0,04 ± ml 2 BRND237447
50 ml 12/21 0,06 ± ml 2 BRND237448
50* ml 14/23 0,10 ± ml 2 BRND237445
200 ml 14/23 0,15 ± ml 2 BRND237450
250 ml 14/23 0,15 ± ml 2 BRND237451
500 ml 19/26 0,25 ± ml 2 BRND237452
1000 ml 24/29 0,4 ± ml 1 BRND237453
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség