- Kezdőlap
- Fagyasztószekrények
- Ultra Low Temperature Freezers
- Rendkívül alacsony hőmérsékletű fagyasztók, TSX
Rendkívül alacsony hőmérsékletű fagyasztók, TSX
Gyártó: Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific™
471-1203EA
8684000
HUF
471-1203
471-1206
471-1204
471-1205
Rendkívül alacsony hőmérsékletű fagyasztók, TSX
Fagyasztószekrények
Ultra Low Temperature Freezers
A Thermo Scientific™ TSX sorozatba tartozó rendkívül alacsony hőmérsékletű, nagy teljesítményű fagyasztók tulajdonságaiknak köszönhetően a teljesítmény csökkenése nélkül segítik a fenntarthatósági célokat. A sorozatra jellemző V-drive technológia garantálja a hőmérséklet egyenletességét, és folyamatosan alkalmazkodik a laboratóriumi környezethez, jelentős mértékű energiamegtakarítást eredményezve ezzel. A berendezések jelenleg négy különböző kapacitással kaphatók. Ezekben a −80 °C-os fagyasztókban maximális hely áll rendelkezésre a minták tárolására, miközben a hagyományos hűtőközeggel rendelkező, rendkívül alacsony hőmérsékletű fagyasztókkal szemben jelentős energiamegtakarítást biztosítanak.
- Az energiatakarékos, rendkívül alacsony hőmérsékletű fagyasztók csúcshőmérsékletei közötti maximális eltérés kevesebb mint 5 °C
- A hőmérsékleti érték vagy az események rögzítése a fagyasztás teljes idejére
- Átdolgozott felhasználói felület kapacitív érintőképernyővel (latexkesztyű viselése esetén is működtethető)
- Az adattárolási és hőmérséklet-feltérképezési funkcióknak köszönhetően nincs szükség különálló regisztrálókra, a beépített USB-porton keresztül minden adat exportálható
- Továbbfejlesztett biztonsági jellemzők: riasztások beállítása, jelszóval védett vezérlő, lakattal zárható ajtók és belépőkártyás nyitás (opcionális)
- Ergonomikus kialakítás: kényelmes fogantyúval ellátott ajtó, szemmagasságban lévő kijelző; a mintarekeszek behelyezéséhez nem kell lehajolni, azok polcmagasságban is elhelyezhetők
- Egyszerűen használható beállítási varázsló, eseménynaplózás, hőmérséklet-feltérképezés és adatletöltés
- A piacon elérhető leggyorsabb ajtónyitás-visszaállási sebesség: 17 perc
- A legjobb hőmérséklet-egyenletesség: <5,2 °C ajtónyitások esetén, <4,0 °C ajtónyitások nélkül
A környezeti hatások korlátozására tervezve:
Akár 70%-kal kisebb energiafelhasználás
Mérettől függően akár 8 kWh-nál kisebb fogyasztás naponta
Kevesebb hőt bocsát ki a környezetbe, így csökkenti a szellőztetés és légkondicionálás költségeit
Természetes hűtőközegek az EU F-gáz szabályozásával: R170 és R290
Környezetbarát, vízzel habosított szigetelés
Gyártása a hulladéklerakókat nem terhelő díjnyertes technológiával történik
Akár 70%-kal kisebb energiafelhasználás
Mérettől függően akár 8 kWh-nál kisebb fogyasztás naponta
Kevesebb hőt bocsát ki a környezetbe, így csökkenti a szellőztetés és légkondicionálás költségeit
Természetes hűtőközegek az EU F-gáz szabályozásával: R170 és R290
Környezetbarát, vízzel habosított szigetelés
Gyártása a hulladéklerakókat nem terhelő díjnyertes technológiával történik
Négy különböző kapacitás: 400, 500, 600 és 700 db 2"/5 cm-es doboz a különböző tárolási igények és a különböző méretű laboratóriumok igényeinek kielégítésére
V-drive technológia: Míg a hagyományos hűtőközeggel működő nagy teljesítményű hűtőszekrények és fagyasztók egysebességű kompresszorokat használnak, amelyek folyamatosan be- és kikapcsolnak, a TSX sorozat V-drive technológiája változó sebességgel működik, így a hűtési teljesítményt a hűtőszekrényen vagy fagyasztón belüli és kívüli körülményekhez lehet beállítani. A változó sebességű hajtás az automata szabályozórendszerrel kombinálva az aktuális körülményekhez optimalizálja a kompresszorok sebességét. Ha gyakran nyitogatják az ajtót, vagy gyakran tesznek be mintákat a hűtőszekrénybe vagy a fagyasztóba, a szabályozórendszer felismeri a tevékenységeket, és növeli a kompresszorok sebességét annak érdekében, hogy a hőmérséklet gyorsan visszaálljon a beállított értékre. Ez az innovatív technológia az egyik oka annak, hogy a TSX sorozat kiemelkedő ajtónyitás-visszaállási sebességet (DOR) és nagyobb nyugalmat biztosít a forgalmas laboratóriumok számára. Stabil körülmények esetén, például éjszakai vagy hétvégi használat során, a rendszer alacsony sebességen működik, így csökken az energiafogyasztás, miközben a minták állandó hőmérséklete továbbra is biztosított.
Hőmérséklet: –50 °C és –86 °C között.
Tanúsítványok: CE, ENERGYSTAR.
Kiegészítő információk: Az utólag beszerelhető opciók és tartozékok beszerelését kizárólag szakember végezheti.
Új termék
Limitált akció
Válasszon alább a jelenleg akciós termékek közül
Adja meg a tanúsítvány részleteit
Kérjen árajánlatot!
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Termék(ek) hozzáadva a kosárhoz