  • Kritériumok
    • Raktáron (45)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Protein Purification Media
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"173"
Rendezés:
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   Gel Filtration Calibration Kits are suitable for calibration of high-resolution gel filtration media and columns, such as Superdex, Superose and Sepha...
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   Protein G Sepharose™ 4 Fast Flow
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   CM Sephadex™ is a weak cation exchanger based on the well documented and well proven Sephadex™ base matrix.
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   Dextrin Sepharose™ High Performance is an affinity media for purification of recombinant proteins tagged with Maltose Binding Protein (MBP).
Katalógus szám: (80-6484-70)
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   SDS-PAGE Clean Up Kit
UOM:  1 * 1 KIT
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   Sephadex™ LH-20 is a liquid chromatography media for molecular sizing of natural product such as steroid, terpenoid, lipid and low molecular weight pe...
Gyártó:  Pall Laboratory
Leírás:   Nagy sebességű, nagy kapacitású preparatív affinitás szorbens heparin megkötő biológiai molekulák tisztításához, mint például koagulátor faktorok, növ...
Gyártó:  Pall Laboratory
Leírás:   Kromatográfiás szorbens oldószer/detergens eltávolításához. Az SDR HyperD® összetett szorbens térbeli keresztkötéseket tartalmazó, hidrofób polimerrel...
1 - 8  of 173
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő