Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

Anti-MBL2 Goat Polyclonal Antibody

Gyártó: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:4,000. Western Blot: Approximately 26 kDa band observed in human heart and human kidney lysates (calculated MW of 26.1 kDa according to NP_000233). Recommended concentration: 1-3 μg/mL.

MBL2 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

MBL2 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MBL2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human




 

RENDELÉS

Többet mutat / Kevesebbet mutat
Méret M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
100 µg 100 µG PRSI45-869
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása

SPECIFIKÁCIÓK

Antigen symbol MBL2
Antigen name Mannan-Binding Lectin 2
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms COLEC1, MBPD, MBP-C, HSMBPC, MBL, MBP, MBL2D, MBP1
Koncentráció 500 ug/mL
Immunogen MBL2 antibody was raised against a 12 amino acid synthetic peptide near the C-Terminus of MBL2.
Form Liquid
Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség