Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

Anti-MARK1 Goat Polyclonal Antibody

Gyártó: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:1,000.

MARK1 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

MARK1 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MARK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity:




 

RENDELÉS

Többet mutat / Kevesebbet mutat
Méret M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
100 µg 100 µG PRSI45-866
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása

SPECIFIKÁCIÓK

Antigen symbol MARK1
Antigen name MAP/Microtubule Affinity-Regulating Kinase 1
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Goat
ELISA Yes
Antigen synonyms EMK2, Cdc25C-associated protein kinase 1, MARK3, MARKL1, MARK4, Serine/threonine-protein kinase p78, Protein kinase STK10, EMK1, ELKL motif kinase 1, EMK-1, EMK-2, C-TAK1, KIAA1477, CTAK1, Par1b, Par1c, PAR1 homolog b, Par-1c, PAR1 homolog c, Serine/threonine-protein kinase MARK1, MAP/microtubule affinity-regulating kinase 1, Serine/threonine-protein kinase MARK2, MAP/microtubule affinity-regulating kinase 2, MAP/microtubule affinity-regulating kinase-like 1, KIAA1860, MARK1, MARK, MARK2, Par-1a, MAP/microtubule affinity-regulating kinase 3, MAP/microtubule affinity-regulating kinase 4, Par-1b, PAR1 homolog, Ser/Thr protein kinase PAR-1, ELKL motif kinase 2, cTAK1
Koncentráció 500 ug/mL
Immunogen MARK1 antibody was raised against a 13 amino acid synthetic peptide near the internal region of MARK1.
Form Liquid
Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség