Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

Anti-SCGB1D2 Goat Polyclonal Antibody

Gyártó: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:32,000.

Lipophilin B antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

LipopH ilin B antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SCGB1D2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity:




 

RENDELÉS

Többet mutat / Kevesebbet mutat
Méret M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
100 µg 100 µG PRSI45-840
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása

SPECIFIKÁCIÓK

Antigen symbol SCGB1D2
Antigen name Secretoglobin, Family 1D, Member 2
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Goat
ELISA Yes
Antigen synonyms LIPB, Lipophilin B, LPHB, LPNB
Koncentráció 500 ug/mL
Immunogen Lipophilin B antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide near the internal region of Lipophilin B.
Form Liquid
Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség