Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

Anti-LPIN3 Goat Polyclonal Antibody

Gyártó: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:64000. Western Blot: Approximately 80 kDa and 60 kDa in human liver lysates after 0.1 μg/mL antibody staining.6 kDa according to NP_075047.1. Both detected bands were successfully blocked by incubation with the immunizing peptide (and BLAST results with the immunizing peptide sequence did not identify any other proteins to explain the bands). Immunohistochemistry: In paraffin embedded human thyroid gland shows staining of cytoplasm and cell membrane of epithelial cells surrounding the follicles. Recommended concentration, 2-3 μg/mL.

Lipin 3 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

Lipin 3 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: LPIN3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human




Kérjük jelentkezzen be a saját árak és készletadatok megtekintéséhez!
  Remember me on this device
 

RENDELÉS

Többet mutat / Kevesebbet mutat
Méret M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
100 µg 100 µG PRSI45-837
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása

SPECIFIKÁCIÓK

Antigen symbol LPIN3
Antigen name Lipin 3
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Goat
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms EC 3.1.3.4, Lipin 3-Like, LIPN3L, Lipin-3, SMP2
Koncentráció 500 ug/mL
Immunogen Lipin 3 antibody was raised against a 12 amino acid synthetic peptide near the internal region of Lipin 3.
Form Liquid
Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség