Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-IER5 Goat Polyclonal Antibody
Gyártó: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:16,000.
LER5 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
LER5 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: IER5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity:
Kérjük jelentkezzen be a saját árak és készletadatok megtekintéséhez!
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG PRSI45-828
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol IER5
Antigen name Immediate Early Response 5
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Goat
ELISA Yes
Koncentráció 500 ug/mL
Immunogen LER5 antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the internal region of LER5.
Form Liquid
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség