Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

Anti-KPNA4 Goat Polyclonal Antibody

Gyártó: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1/32,000. Western Blot: Approximately 55-60 kDa band observed in human testis and ovary lysates (predicted size of approximately 58 kDa according to NP_002259.1). Recommended for use at 0.2-1 μg/mL. Immunohistochemistry: In paraffin embedded human testis, shows strong nuclear staining of some cells in the seminiferous tubules. Recommended concentration, 3 μg/mL. In paraffin embedded human small intestine shows pixulate staining in nuclei of enterocytes. Recommended concentration, 1-2 μg/mL.

KPNA4 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

KPNA4 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: KPNA4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse




 

RENDELÉS

Többet mutat / Kevesebbet mutat
Méret M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
100 µg 100 µG PRSI45-814
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása

SPECIFIKÁCIÓK

Antigen symbol KPNA4
Antigen name Karyopherin Alpha 4
Reactivity Mouse, Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms KPNA4, IPOA3, karyopherin alpha 4, MGC26703, karyopherin alpha 4 (importin alpha 3), importin-alpha-Q1, QIP1, importin alpha 3, MGC12217, SRP3
Koncentráció 500 ug/mL
Immunogen KPNA4 antibody was raised against a 13 amino acid synthetic peptide near the C-Terminus of KPNA4.
Form Liquid
Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség