Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

Anti-KLF3 Goat Polyclonal Antibody

Gyártó: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:32,000. Western Blot: Approximately 40 kDa band observed in human heart lysates (predicted MW of 40 kDa according to NP_057615). Recommended for use at 1-3 μg/mL. Please note that the 40 kDa Band is sometimes accompanied by a 80-90 kDa band of unknown identity.

KLF3 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

KLF3 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: KLF3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human




 

RENDELÉS

Többet mutat / Kevesebbet mutat
Méret M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
100 µg 100 µG PRSI45-805
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása

SPECIFIKÁCIÓK

Antigen symbol KLF3
Antigen name Kruppel-like Factor 3
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms Kruppel-like factor 3 (basic), BKLF, MGC48279, basic kruppel like factor, KLF3
Koncentráció 500 ug/mL
Immunogen KLF3 antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the N-Terminus of KLF3.
Form Liquid
Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség