Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

Anti-KLF1 Goat Polyclonal Antibody

Gyártó: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:32,000. Western Blot: Approximately 52 kDa band in K562 cell lysate after 1 μg/mL antibody staining. The 52 kDa band was successfully blocked by incubation with the immunizing peptide. KLF1 antibody has been succesfully tested in ChiP assays and data have been published in Hou C. et al. CTCF-dependent enhancer-blocking by alternative chromatin loop formation. Proc Natl Acad Sci U S A. 2008 Dec 23;105 (51) :20398-403. Epub 2008 Dec 12.

KLF1 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

KLF1 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: KLF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse




 

RENDELÉS

Többet mutat / Kevesebbet mutat
Méret M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
100 µg 100 µG PRSI45-801
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása

SPECIFIKÁCIÓK

Antigen symbol KLF1
Antigen name Kruppel-like Factor 1
Reactivity Human, Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Goat
ELISA Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ChIP Yes
Koncentráció 500 ug/mL
Immunogen KLF1 antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the N-Terminus of KLF1.
Form Liquid
Tested applications Chromatin
Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség