Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

Anti-SLC12A6 Goat Polyclonal Antibody

Gyártó: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:16,000. Western Blot: Approximately 120 kDa band observed in human heart and kidney lysates (calculated MW ranging 121-128 kDa according to NP_598408.1; NP_005126.1; NP_001035959.1; NP_001035960.1; NP_001035961.1; NP_001035962.1). Recommended concentration: 0.1-0.3 μg/mL.

KCC3 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

KCC3 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SLC12A6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human




 

RENDELÉS

Többet mutat / Kevesebbet mutat
Méret M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
100 µg 100 µG PRSI45-793
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása

SPECIFIKÁCIÓK

Antigen symbol SLC12A6
Antigen name Solute Carrier Family 12 Member A6
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms SLC12 A6, Solute carrier family 12, Furosemide sensitive KCl cotransporter 3, KCC3A, KCC3B, SLC12A 6, KCC3 A, member 6, KCC 3, KCC 3B, Potassium chloride cotransporter KCC3a S3, KCC3, Gaxp, Solute carrier family 12 potassium/chloride transporters, Potassium chloride cotransporter 3, S12A6_HUMAN., KCC 3A, KCC3 B, ACCPN
Koncentráció 500 ug/mL
Immunogen KCC3 antibody was raised against a 12 amino acid synthetic peptide near the internal region of KCC3.
Form Liquid
Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség