Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

Anti-PATJ Goat Polyclonal Antibody

Gyártó: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution >1:32,000.

INADL antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

INADL antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PATJ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human




Kérjük jelentkezzen be a saját árak és készletadatok megtekintéséhez!
  Remember me on this device
 

RENDELÉS

Többet mutat / Kevesebbet mutat
Méret M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
100 µg 100 µG PRSI45-772
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása

SPECIFIKÁCIÓK

Antigen symbol PATJ
Antigen name PATJ, crumbs cell polarity complex component
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Goat
ELISA Yes
Antigen synonyms INADL
Koncentráció 500 ug/mL
Immunogen INADL antibody was raised against a 13 amino acid synthetic peptide near the N-Terminus of INADL.
Form Liquid
Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség