Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

Anti-IL12B Goat Polyclonal Antibody

Gyártó: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:16,000. Western Blot: Approximately 37 kDa band observed in human liver lysates (calculated MW of 37.2 kDa according to NP_002178.2). Recommended concentration: 0.1-0.3 μg/mL.

IL12B antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

IL12B antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: IL12B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human




 

RENDELÉS

Többet mutat / Kevesebbet mutat
Méret M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
100 µg 100 µG PRSI45-767
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása

SPECIFIKÁCIÓK

Antigen symbol IL12B
Antigen name Interleukin 12 Beta
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms IL-12B, CLMF2, interleukin 12, cytotoxic lymphocyte maturation factor 40 kDa subunit, natural killer cell stimulatory factor, p40, interleukin-12 beta chain, CLMF p40, CLMF, NKSF, IL12, IL-12 subunit p40, NK cell stimulatory factor chain 2, subunit p40, NKSF2, interleukin-12 subunit beta
Koncentráció 500 ug/mL
Immunogen IL12B antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide near the internal region of IL12B.
Form Liquid
Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség