Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

Anti-IFT88 Goat Polyclonal Antibody

Gyártó: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:32000. Western Blot: Preliminary experiments in human kidney, liver and lung lysates gave no specific signal but low background (at antibody concentration up to 1 μg/mL). Immunohistochemistry: In paraffin embedded human kidney shows staining of the brush border in PCT. Recommended concentration, 3 μg/mL.

IFT88 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

IFT88 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: IFT88
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse




 

RENDELÉS

Többet mutat / Kevesebbet mutat
Méret M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
100 µg 100 µG PRSI45-762
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása

SPECIFIKÁCIÓK

Antigen symbol IFT88
Antigen name Intraflagellar Transport 88
Reactivity Human, Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Goat
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms TG737, Polaris, hTg737, TTC10, DAF19, D13S1056E
Koncentráció 500 ug/mL
Immunogen IFT88 antibody was raised against a 13 amino acid synthetic peptide near the C-Terminus of IFT88.
Form Liquid
Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség