  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Immerziós olajok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/44/12/22474412.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Rendezés:
Katalógus szám: (630-1808)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Immersion oil is used to increase microscope resolution.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (MOTI1101001300011)
Gyártó:  MOTIC
Leírás:   Accessory, Immersion oil (5 ml)
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  RAL (REACTIFS RAL SA)
Leírás:   This immersion oil for microscopy is highly transparent and has a viscosity designed for specific and accurate use.
Katalógus szám: (630-0340)
Gyártó:  ZEISS
Leírás:   Immersion oil 518 F oiler 20 ml according ISO 8036-1/2.
UOM:  1 * 20 ml
Gyártó:  ZEISS
Leírás:   Chemical accessory, Bottle 500 ml immersion oil
1 - 5  of 5