Nyomtat…
ADP 450 digitális polariméter
Gyártó: Bellingham + Stanley
BELL37-50EA 5413000 HUF
BELL37-50
ADP 450 digitális polariméter
Polariméterek
A specifikus forgatás, százalékos koncentráció, tisztaság, invertált cukor százalékos mennyisége és százalékos inverzió (A-B) mérésére tervezett digitális polariméter ideális a gyógyszeripar, vegyipar, élelmiszeripar feladataihoz és kutatási célokra.
  • Peltier-elemes hőmérséklet-szabályozás
  • Normál és kis térfogatú polariméter csövek
  • Három tizedesjegyes felbontás
  • HD-felbontású színes kijelző
A METHODS rendszer kényelmes hozzáférést ad a mérési típusokhoz, így a specifikus forgatás, optikai forgatás, koncentráció és inverzió folyamatos méréséhez. A MEAN-PHR módszerrel egyetlen adagból sokféle mennyiség elemezhető, a minimális, maximális és átlagérték, valamint a szórás jelentésével.
A SMART hőmérséklet-stabilizálás a gyógyszerészeti feladatokhoz pontos leolvasást garantál. A pillanatmérési funkció bármely időpontban egy pillanatnyi állapotot tükröző eredményt ad.
A polariméterek normál üveg- vagy speciális kis térfogatú, az optikai úthossz mentén legfeljebb 200 mm-ig a mérést megkönnyítő luer kúpos polariméter csövek befogadására alkalmas.
A bővített memória több mint 8000, csv fájl formájában letölthető mérés, valamint az auditálási nyomvonalat képező kezelői beavatkozások és műszer konfiguráció tárolására alkalmas. Az eredmények menthetők és megtekinthetők, vagy LIMS vagy biztonságos PDF formátumban kivihetők. A kalibrálás és konfigurálás billentyűzetről beírt vagy egy teljesen konfigurálható RFID-azonosítóval bevitt jelszóval védett.
Following extensive consultation with pharmaceutical manufacturers, the on-board software of ADP450 series instruments has been improved to meet not only the needs of the FDA regulation 21 CFR part 11 but also the demanding Data integrity (DI) needs of pharmaceutical manufacturers.
Tanúsítványok: USP, EP, BP, JP, FDA 21 CFR Part 11 or GLP.
Rendelési információk: Quartz control plates need to be ordered separately.
Szállítási információk: Supplied with 200 mm glass centre fill polarimeter tube, XPC-200 tube adapter, pack of three RFID tags, instruction manual and certificate of conformity.